Tetrabutilamonio hidróxido 10% in methanol for non-aqueous titration
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T0041-25ML
T0041-500ML
TCIAT0041-25MLEA
43
EUR
TCIAT0041-25ML
TCIAT0041-500ML
Tetrabutilamonio hidróxido 10% in methanol for non-aqueous titration
Tetrabutilamonio hidróxido
Formula:
C₁₆H₃₇NO MW: 259.48 g/mol Pto. de fusión: 29.85 Densidad: 0.968 Pto. de inflamación: 11°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009425 Núm. CAS: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 2924 ADR: 3 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 10.0 to 11.0 w/w% |
Water | max. 2.0 % |