Tetrabutilamonio hidróxido 10% in methanol
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T0717-25ML
T0717-500ML
T0717-100ML
TCIAT0717-25MLEA
21
EUR
TCIAT0717-25ML
TCIAT0717-500ML
TCIAT0717-100ML
Tetrabutilamonio hidróxido 10% in methanol
Tetrabutilamonio hidróxido
Formula:
C₁₆H₃₇NO MW: 259.48 g/mol Pto. de fusión: 29.85 Densidad: 0.968 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009425 Núm. CAS: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 2924 ADR: 3 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 10.0 to 11.0 w/w% |
Haloid | max. 0.5 % |