Tetrabutilamonio hidróxido 37% in methanol
Proveedor: TCI
Peligro
T1948-25ML T1948-500ML
TCIAT1948-25MLEA 23 EUR
TCIAT1948-25ML TCIAT1948-500ML
Tetrabutilamonio hidróxido 37% in methanol
Tetrabutilamonio hidróxido
Formula: C₁₆H₃₇NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009425
Núm. CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e75978a90d30b3709eaf134d63773e77bb784e9&vid=72616a069e7d9e80dbe462d1cbcf5430b4412a43&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 37.0 to 40.7 w/w%