Tetrabutilamonio hidróxido 55% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
16198.18
16198.30
16198.A1
16198.18EA
76.5
EUR
16198.18
16198.30
16198.A1
Tetrabutilamonio hidróxido 55% (w/w) en solución acuosa
Tetrabutilamonio hidróxido
CAS No.: 2052-49-5
Molecular Formula: C16H37NO
Formula Weight: 259.48
Flash Point: None
Physical Form: Liquid
Density: 0.97
Refractive Index: 1.435
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to light yellow
pH: 14
Beilstein Reference: 3571228
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00009425
As a reagent for ion-pair extractions
Formula:
C₁₆H₃₇NO MW: 259.48 g/mol Pto. de fusión: 29.85 Densidad: 0.97 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009425 Núm. CAS: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 3267 ADR: 8 II |