1,2-Pentadieno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P0805-1G P0805-5G
TCIAP0805-1GEA 283 EUR
TCIAP0805-1G TCIAP0805-5G
1,2-Pentadieno ≥95.0% (por GC)
1,2-Pentadieno
Formula: C₅H₈
Pto. Ebullición: 45°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039943
Núm. CAS: 591-95-7
EINECS: 209-737-4
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d50b58a1cdb93c3a45c2b0a288f0f0a1bae5be&vid=25d50b58a1cdb93c3a45c2b0a288f0f0a1bae5be&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %