Nanofina predominantly cis 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,6-Dimetilpiperidina
B24524.06 B24524.18
B24524.06EA 27.8 EUR
B24524.06 B24524.18
Nanofina predominantly cis 99%
Nanofina
Used as a base for the isolation of naturally-occurring carboxylic acids as their crystalline salts
Purity: 99% CAS No.: 504-03-0 Molecular Formula: C7H15N Formula Weight: 113.20 Flash Point: 11°(51°F) Refractive Index: 1.4400 Melting Point: -20° Boiling Point: 126-129° Beilstein Reference: 79827 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00066304
Formula: C₇H₁₅N
MW: 113.2 g/mol
Pto. Ebullición: 126…129 °C
Pto. de fusión: < –20 °C
Densidad: 0.832
Pto. de inflamación: 11 °C (51 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066304
Núm. CAS: 504-03-0
EINECS: 207-981-6
UN: 2733
ADR: 3 II