cis-2,6-Dimethylpiperidine ≥99.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: cis-2,6-Lupetidine

D1198-25ML D1198-500ML D1198-100ML
TCIAD1198-25MLEA 29 EUR
TCIAD1198-25ML TCIAD1198-500ML TCIAD1198-100ML
cis-2,6-Dimethylpiperidine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
cis-2,6-Dimethylpiperidine
Formula: C₇H₁₅N
MW: 113,20 g/mol
Pto. Ebullición: 127°C
Pto. de inflamación: 12°C
Número MDL: MFCD00066304
Núm. CAS: 766-17-6
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f46df621dbd8b54f2a4de2afe0b4559157712a31&vid=f46df621dbd8b54f2a4de2afe0b4559157712a31&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR