4-Methyl-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Fomepizole
206970010
206970050
206970250
ACRO206970010EA
81.9
EUR
ACRO206970010
ACRO206970050
ACRO206970250
4-Methyl-1H-pyrazole 97%
4-Methyl-1H-pyrazole
Formula:
C₄H₆N₂ MW: 82,11 g/mol Pto. Ebullición: 99…100 °C (6 mmHg) Densidad: 0,99 g/cm³ Pto. de inflamación: 96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005245 Núm. CAS: 7554-65-6 EINECS: 231-445-0 UN: 1760 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4920 to 1.4980 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |