4-Methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Fomepizole
M0774-1G
M0774-5G
TCIAM0774-1GEA
16
EUR
TCIAM0774-1G
TCIAM0774-5G
4-Methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
4-Methyl-1H-pyrazole
Formula:
C₄H₆N₂ MW: 82,11 g/mol Pto. Ebullición: 207°C |
Número MDL:
MFCD00005245 Núm. CAS: 7554-65-6 EINECS: 231-445-0 Índice Merck: 14,04226 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...