D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: D(-)-4-Hydroxyphenylglycine, H-D-Phg(4-OH)-OH, (R)-(-)-2-(4-Hydroxyphenyl)glycine, (-)-4-Hydroxy-D-phenylglycine, D-(-)-p-Hydroxyphenylglycine
L07190.06 L07190.14
L07190.06EA 21 EUR
L07190.06 L07190.14
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine ≥98%
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Purity: 98+% CAS No.: 22818-40-2 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 2210998
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 240 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004262
Núm. CAS: 22818-40-2
EINECS: 245-247-7