2'-Methyl-3'-nitroacetanilide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N-(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetamide
M1651-25G
M1651-5G
TCIAM1651-25GEA
133
EUR
TCIAM1651-25G
TCIAM1651-5G
2'-Methyl-3'-nitroacetanilide ≥98.0% (por GC)
2'-Methyl-3'-nitroacetanilide
Formula:
C₉H₁₀N₂O₃ MW: 194,190 g/mol |
Número MDL:
MFCD01047363 Núm. CAS: 56207-36-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 161.0 to 165.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |