2'-Ethoxyacetanilide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Acetyl-o-phenetidine
A0103-25G
A0103-500G
TCIAA0103-25GEA
65
EUR
TCIAA0103-25G
TCIAA0103-500G
2'-Ethoxyacetanilide ≥98.0% (por GC)
2'-Ethoxyacetanilide
Other Product Names / Synonyms: N-Acetyl-2-ethoxyaniline, 2'-Ethoxyacetanilide
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ MW: 179,22 g/mol |
Número MDL:
MFCD00059228 Núm. CAS: 581-08-8 EINECS: 209-460-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 78.0 to 81.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |