N,N-Diisopropiletilendiamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L04765.09 L04765.18
L04765.09EA 42.8 EUR
L04765.09 L04765.18
N,N-Diisopropiletilendiamina 97%
N,N-Diisopropiletilendiamina
Purity: 97% CAS No.: 121-05-1 Molecular Formula: C8H20N2 Formula Weight: 144.26 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.4420 Boiling Point: 170° Beilstein Reference: 1734800 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00015015
Formula: C₈H₂₀N₂
Pto. Ebullición: 170 °C
Densidad: 0,828
Pto. de inflamación: 54 °C (129 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015015
Núm. CAS: 121-05-1
EINECS: 204-447-4
ADR: 3,III