N,N-Diisopropiletilendiamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D0006-25ML
D0006-500ML
TCIAD0006-25MLEA
48
EUR
TCIAD0006-25ML
TCIAD0006-500ML
N,N-Diisopropiletilendiamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Diisopropiletilendiamina
Formula:
C₈H₂₀N₂ Pto. Ebullición: 170°C Pto. de inflamación: 54°C |
Número MDL:
MFCD00015015 Núm. CAS: 121-05-1 EINECS: 204-447-4 UN: 2734 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |