2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H32916.03 H32916.06
H32916.03EA 103 EUR
H32916.03 H32916.06
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 83265-56-9 Molecular Formula: C8H6F3NO3 Formula Weight: 221.14 MDL No.: MFCD00176651
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00176651
Núm. CAS: 83265-56-9