4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H31656.03 H31656.06
H31656.03EA 90.4 EUR
H31656.03 H31656.06
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 320-31-0 Molecular Formula: C8H4BrF3O2 Formula Weight: 269.02 MDL No.: MFCD07787468
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787468
Núm. CAS: 320-31-0