4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
H32626.03
H32626.06
H32626.03EA
20.5
EUR
H32626.03
H32626.06
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid ≥97%
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 393-06-6
Molecular Formula: C8H6F3NO2
Formula Weight: 205.14
Melting Point: 183-186°
MDL No.: MFCD03407959
Formula:
C₈H₆F₃NO₂ MW: 205,14 g/mol Pto. de fusión: 183…186 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03407959 Núm. CAS: 393-06-6 |