4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
H32487.03
H32487.09
H32487.03EA
23.5
EUR
H32487.03
H32487.09
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 98%
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Purity: 98%
CAS No.: 400-76-0
Molecular Formula: C8H6F3NO2
Formula Weight: 205.14
Melting Point: 212-215°
Beilstein Reference: 3291493
Formula:
C₈H₆F₃NO₂ MW: 205,14 g/mol Pto. de fusión: 212…215 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03407960 Núm. CAS: 400-76-0 |