Trimethylphosphine oxide
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Trimethylphosphineoxide
30394.03
30394.06
30394.03EA
171
EUR
30394.03
30394.06
Trimethylphosphine oxide
Trimethylphosphine oxide
CAS No.: 676-96-0
Molecular Formula: (CH3)3P(O)
Formula Weight: 92.08
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Melting Point: 140-141°
MDL No.: MFCD00013910
Formula:
C₃H₉OP MW: 92,08 g/mol Pto. de fusión: 140…141 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013910 Núm. CAS: 676-96-0 EINECS: 211-633-9 |