2-Fluoroisonicotinic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
F0693-1G F0693-5G
TCIAF0693-1GEA 50 EUR
TCIAF0693-1G TCIAF0693-5G
2-Fluoroisonicotinic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Fluoroisonicotinic acid
Formula: C₆H₄FNO₂
MW: 141,10 g/mol
Número MDL: MFCD02181194
Núm. CAS: 402-65-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efbaae3223d27978185f0fd8310c315c56c91587&vid=efbaae3223d27978185f0fd8310c315c56c91587&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %