2,5-Dichloro-3-methylthiophene ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D3680-1G D3680-5G
TCIAD3680-1GEA 17 EUR
TCIAD3680-1G TCIAD3680-5G
2,5-Dichloro-3-methylthiophene ≥96.0% (por GC)
2,5-Dichloro-3-methylthiophene
Formula: C₅H₄Cl₂S
MW: 167,06 g/mol
Pto. Ebullición: 185°C
Pto. de inflamación: 77°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00022490
Núm. CAS: 17249-90-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff6fd7fd43f696c21cbab49aac0b1cd053327d69&vid=ff6fd7fd43f696c21cbab49aac0b1cd053327d69&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %