Dimethyl-3-nitrophthalate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L06715.06 L06715.14
L06715.06EA 73.5 EUR
L06715.06 L06715.14
Dimethyl-3-nitrophthalate ≥98%
Purity: 98% CAS No.: 13365-26-9 Molecular Formula: C10H9NO6 Formula Weight: 239.19 Melting Point: 67-70° Beilstein Reference: 1885570
Formula: C₁₀H₉NO₆
Pto. de fusión: 67…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017184
Núm. CAS: 13365-26-9