Tris(4-methylphenyl)phosphine oxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T0995-1G T0995-5G
TCIAT0995-1GEA 125 EUR
TCIAT0995-1G TCIAT0995-5G
Tris(4-methylphenyl)phosphine oxide ≥98.0% (por GC)
Tris(4-methylphenyl)phosphine oxide
Formula: C₂₁H₂₁OP
Número MDL: MFCD00059321
Núm. CAS: 797-70-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea3a38da24537b1f7493f2785a63dccfd34ab9b4&vid=ea3a38da24537b1f7493f2785a63dccfd34ab9b4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency