Zirconium carbide ≥99.5% (metals basis excluding Hf) (max. 200 ppm Hf)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
35808.18 35808.30
35808.18EA 106 EUR
35808.18 35808.30
Zirconium carbide ≥99.5% (metals basis excluding Hf) (max. 200 ppm Hf)
Zirconium carbide
Purity: 99.5% CAS No.: 12070-14-3 Molecular Formula: ZrC Formula Weight: 103.23 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 6.73 Appearance: Grey Odour: Odourless Melting Point: 3540° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00049640
Formula: CZr
Pto. de fusión: 3540 °C
Densidad: 6,73
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049640
Núm. CAS: 12070-14-3
EINECS: 235-125-1
UN: 3178
ADR: 4.1,III