Ethyl (2-bromophenyl)acetate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H50630.03 H50630.MD
H50630.03EA 129 EUR
H50630.03 H50630.MD
Ethyl (2-bromophenyl)acetate ≥98%
Ethyl (2-bromophenyl)acetate
Purity: 98% CAS No.: 2178-24-7 Molecular Formula: C10H11BrO2 Formula Weight: 243.10 Melting Point: 35-38° MDL No.: MFCD00051921
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243,10 g/mol
Pto. de fusión: 35…38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051921
Núm. CAS: 2178-24-7