Ethyl-α-bromophenylacetate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B21114.30 B21114.09 B21114.18
B21114.30EA 828 EUR
B21114.30 B21114.09 B21114.18
Ethyl-α-bromophenylacetate ≥97%
Ethyl-α-bromophenylacetate
Purity: 97% CAS No.: 2882-19-1 Molecular Formula: C10H11BrO2 Formula Weight: 243.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5395 Odour: Pungent Boiling Point: 164°/30mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00013536
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
Pto. Ebullición: 164 °C (30 mmHg)
Densidad: 1,389
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013536
Núm. CAS: 2882-19-1
EINECS: 220-735-2
UN: 3265
ADR: 8,III