3-Methoxy-4-methylbenzonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M1977-1G M1977-5G
TCIAM1977-1GEA 17 EUR
TCIAM1977-1G TCIAM1977-5G
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile ≥98.0% (por GC)
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,1739 g/mol
Número MDL: MFCD03428590
Núm. CAS: 3556-60-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d496ea81ea1ef3a7faff6b1b4bab6f0714dd98af&vid=d496ea81ea1ef3a7faff6b1b4bab6f0714dd98af&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C