Methyl-3,3-dimethoxypropionate 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3,3-dimethoxypropanoate, Methyl 3,3-dimethoxypropionate
264340050 264340250
ACRO264340050EA 21.8 EUR
ACRO264340050 ACRO264340250
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 99%
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Formula: C₆H₁₂O₄
MW: 148,16 g/mol
Pto. Ebullición: 166 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010650
Núm. CAS: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %