4,5-Difluorosalicylaldehyde ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Hydroxy-4,5-difluorobenzaldehyde, 4,5-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
H32680.MD
H32680.03
H32680.MDEA
62.4
EUR
H32680.MD
H32680.03
4,5-Difluorosalicylaldehyde ≥98%
4,5-Difluorosalicylaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 199287-52-0
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 68-72°
MDL No.: MFCD08458005
Formula:
C₇H₄F₂O₂ MW: 158,11 g/mol Pto. de fusión: 68…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08458005 Núm. CAS: 199287-52-0 |