3-Fluorosalicylaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
F0625-1G F0625-5G
TCIAF0625-1GEA 73 EUR
TCIAF0625-1G TCIAF0625-5G
3-Fluorosalicylaldehyde ≥98.0% (por GC)
3-Fluorosalicylaldehyde
Formula: C₇H₅FO₂
MW: 140,12 g/mol
Número MDL: MFCD00003319
Núm. CAS: 394-50-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d27509177559cf965055f8b771a89319b46c071&vid=1d27509177559cf965055f8b771a89319b46c071&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C