3-Iodo-p-anisidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Iodo-4-methoxyaniline
I0716-25G I0716-5G
TCIAI0716-25GEA 223 EUR
TCIAI0716-25G TCIAI0716-5G
3-Iodo-p-anisidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Iodo-p-anisidine
Formula: C₇H₈INO
MW: 249,0490 g/mol
Número MDL: MFCD06656566
Núm. CAS: 74587-12-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=001ef24b2218bbd2c998ff875092f979f30f4a2e&vid=001ef24b2218bbd2c998ff875092f979f30f4a2e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C