3-Isopropoxipropilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
I0162-25ML I0162-500ML
TCIAI0162-25MLEA 16 EUR
TCIAI0162-25ML TCIAI0162-500ML
3-Isopropoxipropilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Isopropoxypropylamine
Formula: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Pto. Ebullición: 144°C
Pto. de inflamación: 39°C
Número MDL: MFCD00008220
Núm. CAS: 2906-12-9
EINECS: 220-816-2
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef06b8c5858921fd9486e664a931086e46d2461f&vid=ef06b8c5858921fd9486e664a931086e46d2461f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %