4-Methoxy-N-methylaniline 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Methyl-p-anisidine
177220010
177220100
ACRO177220010EA
37.1
EUR
ACRO177220010
ACRO177220100
4-Methoxy-N-methylaniline 98%
4-Methoxy-N-methylaniline
Formula:
C₈H₁₁NO MW: 137,18 g/mol Pto. Ebullición: 135…136 °C (19 mmHg) Pto. de fusión: 33…36 °C Pto. de inflamación: 110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008399 Núm. CAS: 5961-59-1 EINECS: 227-735-1 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to grey-brown Low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 33 to 36 °C |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | ≥98.5 % |