4-Methoxy-N-methylaniline ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
M1743-1G M1743-5G
TCIAM1743-1GEA 17 EUR
TCIAM1743-1G TCIAM1743-5G
4-Methoxy-N-methylaniline ≥96.0% (by GC, titration analysis)
4-Methoxy-N-methylaniline
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. Ebullición: 136°C
Número MDL: MFCD00008399
Núm. CAS: 5961-59-1
EINECS: 227-735-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61bdac82ebf8ac63ee50f8ba1413f59f94fb17d5&vid=61bdac82ebf8ac63ee50f8ba1413f59f94fb17d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Brown powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C