2-Ethylthiazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E0470-25G
E0470-5G
TCIAE0470-25GEA
469
EUR
TCIAE0470-25G
TCIAE0470-5G
2-Ethylthiazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Ethylthiazole
Formula:
C₅H₇NS Pto. Ebullición: 148°C |
Número MDL:
MFCD00085193 Núm. CAS: 15679-09-1 EINECS: 239-755-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |