4,5-Dimethyl-2-ethylthiazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0718-25G E0718-5G
TCIAE0718-25GEA 123 EUR
TCIAE0718-25G TCIAE0718-5G
4,5-Dimethyl-2-ethylthiazole ≥98.0% (por GC)
4,5-Dimethyl-2-ethylthiazole
Formula: C₇H₁₁NS
Pto. Ebullición: 185°C
Pto. de inflamación: 74°C
Número MDL: MFCD00053125
Núm. CAS: 873-64-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa254077edccc01ac0f5b65622b902eeb0dfca8a&vid=fa254077edccc01ac0f5b65622b902eeb0dfca8a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %