2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
L19952.03 L19952.06 L19952.MD
L19952.03EA 90.4 EUR
L19952.03 L19952.06 L19952.MD
2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 681812-07-7 Molecular Formula: C8H5BF6O2 Formula Weight: 257.93 Melting Point: ca 150° MDL No.: MFCD04039321
Formula: C₈H₅BF₆O₂
MW: 257,93 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039321
Núm. CAS: 681812-07-7