(±)-β-Fenil-β-alanina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-DL-β-Phe-OH
L19801.03
L19801.06
L19801.03EA
26.8
EUR
L19801.03
L19801.06
(±)-β-Fenil-β-alanina 99%
(±)-β-Fenil-β-alanina
Purity: 99%
CAS No.: 614-19-7
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 2803286
MDL No.: MFCD00008064
Formula:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165.19 g/mol Pto. de fusión: ∼ 220 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00008064 Núm. CAS: 614-19-7 EINECS: 210-371-2 |