2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L06461.03
L06461.06
L06461.03EA
27.7
EUR
L06461.03
L06461.06
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 56946-83-9
Molecular Formula: C4HCl3O2S2
Formula Weight: 251.54
Flash Point:
Formula:
C₄HCl₃O₂S₂ MW: 251,54 g/mol Pto. Ebullición: 256…257 °C Densidad: 1,697 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051665 Núm. CAS: 56946-83-9 UN: 3265 ADR: 8,II |