Rodio, negro ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
12353.02 12353.04
12353.02EA 1400 EUR
12353.02 12353.04
Rodio, negro ≥99.9% (metals basis)
Rodio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-16-6 Physical Form: Black powder Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011201
Formula: Rh
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011201
Núm. CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 3089
ADR: 4.1,III