Rutenio, negro ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
12354.04
12354.09
12354.04EA
278
EUR
12354.04
12354.09
Rutenio, negro ≥99.9% (metals basis)
Rutenio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-18-8
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011207
Formula:
Ru Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011207 Núm. CAS: 7440-18-8 EINECS: 231-127-1 UN: 3089 ADR: 4.1,II Índice Merck: 12,08452 |