3-Bromo-4-heptanone ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H32094.03 H32094.09
H32094.03EA 62.5 EUR
H32094.03 H32094.09
3-Bromo-4-heptanone ≥98%
3-Bromo-4-heptanone
Purity: 98% CAS No.: 42330-10-9 Molecular Formula: C7H13BrO Formula Weight: 193.08 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4580 Boiling Point: 39°/1mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD09757526
Formula: C₇H₁₃BrO
Pto. Ebullición: 39 °C (1 mmHg)
Densidad: 1,248
Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09757526
Núm. CAS: 42330-10-9
UN: 3265
ADR: 8,II