3-Ethoxypropionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
E0053-25ML E0053-5ML
TCIAE0053-25MLEA 93 EUR
TCIAE0053-25ML TCIAE0053-5ML
3-Ethoxypropionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Ethoxypropionic acid
Formula: C₅H₁₀O₃
Número MDL: MFCD00058997
Núm. CAS: 4324-38-3
EINECS: 224-357-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef25a5693804c627b1f639e71d058546ff2f3a9d&vid=ef25a5693804c627b1f639e71d058546ff2f3a9d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %