Ethyl phenylcyanoacetate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1255-25G P1255-5G
TCIAP1255-25GEA 125 EUR
TCIAP1255-25G TCIAP1255-5G
Ethyl phenylcyanoacetate ≥95.0% (por GC)
Ethyl phenylcyanoacetate
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,21 g/mol
Pto. Ebullición: 275°C
Número MDL: MFCD00001866
Núm. CAS: 4553-07-5
EINECS: 224-921-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a32814c1dc81e065909ec0cb1abdaa3fc569face&vid=a32814c1dc81e065909ec0cb1abdaa3fc569face&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 96.0 %