Methyl (3-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Methyl 3-Methoxyphenylacetate
B20237.09 B20237.18 B20237.88
B20237.09EA 160 EUR
B20237.09 B20237.18 B20237.88
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate
Purity: 97% CAS No.: 18927-05-4 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.23 Boiling Point: 86-88°/0.5mm MDL No.: MFCD00017205
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.23 g/mol
Pto. Ebullición: 86…88 °C (0.5 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017205
Núm. CAS: 18927-05-4