Methyl (3-methoxyphenyl)acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 3-Methoxyphenylacetate
M1331-25G M1331-5G
TCIAM1331-25GEA 141 EUR
TCIAM1331-25G TCIAM1331-5G
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate ≥98.0% (por GC)
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,23 g/mol
Número MDL: MFCD00017205
Núm. CAS: 18927-05-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef2b9f891630246c226ae57c9e90104ed0097687&vid=ef2b9f891630246c226ae57c9e90104ed0097687&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %