Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17940.14
A17940.22
A17940.36
A17940.14EA
48.5
EUR
A17940.14
A17940.22
A17940.36
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate
Purity: 97+%
CAS No.: 23786-14-3
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.23
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 157…159 °C (19 mmHg) Densidad: 1,135 Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008454 Núm. CAS: 23786-14-3 EINECS: 245-886-1 |