Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 4-methoxyphenylacetate
M1330-25G M1330-500G
TCIAM1330-25GEA 35 EUR
TCIAM1330-25G TCIAM1330-500G
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97.0% (por GC)
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,23 g/mol
Número MDL: MFCD00008454
Núm. CAS: 23786-14-3
EINECS: 245-886-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3437820cc8b341e1a635015664d3fdb669deb65d&vid=3437820cc8b341e1a635015664d3fdb669deb65d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 97.0 %