4-Cloro-2,5-dimetoxianilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,5-Dimethoxy-4-chloroaniline
L04202.14
L04202.22
L04202.14EA
36.9
EUR
L04202.14
L04202.22
4-Cloro-2,5-dimetoxianilina ≥98%
4-Cloro-2,5-dimetoxianilina
Purity: 98%
CAS No.: 6358-64-1
Molecular Formula: C8H10ClNO2
Formula Weight: 187.63
Flash Point: 163°(325°F)
Melting Point: 118-121°
Beilstein Reference: 880445
MDL No.: MFCD00014893
Formula:
C₈H₁₀ClNO₂ MW: 187.63 g/mol Pto. de fusión: 118…121 °C Pto. de inflamación: 163 °C (325 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014893 Núm. CAS: 6358-64-1 EINECS: 228-782-0 |