3-Bromocarbazol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromo-9H-carbazole
B3458-5G
B3458-25G
TCIAB3458-5GEA
80
EUR
TCIAB3458-5G
TCIAB3458-25G
3-Bromocarbazol ≥97.0% (por GC)
3-Bromocarbazol
Formula:
C₁₂H₈BrN MW: 246,11 g/mol Pto. Ebullición: 160°C |
Número MDL:
MFCD00222621 Núm. CAS: 1592-95-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 197.0 to 202.0 deg-C |